547298
2-Propynyl-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −45±3°, c = 1 in chloroform
Pf
114-117 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OCC#C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C17H22O10/c1-6-7-22-17-16(26-12(5)21)15(25-11(4)20)14(24-10(3)19)13(27-17)8-23-9(2)18/h1,13-17H,7-8H2,2-5H3/t13-,14-,15+,16-,17-/m1/s1
Clé InChI
HKGFUJKLPCRVFW-NQNKBUKLSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable