Key Documents
543039
Sigma-Aldrich
(R)-1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-2-carboxaldehyde
Synonyme(s) :
(R)-2,3-Cyclohexylideneglyceraldehyde, (R)-Cyclohexylideneglyceraldehyde, 2,3-O-Cyclohexylidene-D-glyceraldehyde, O,O-Cyclohexylidene-(R)-glyceraldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Activité optique
[α]/D 60±10° in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
Densité
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
ether
ketal
Chaîne SMILES 
O=C[C@H]1COC2(CCCCC2)O1
InChI
1S/C9H14O3/c10-6-8-7-11-9(12-8)4-2-1-3-5-9/h6,8H,1-5,7H2/t8-/m0/s1
Clé InChI
FFGZPNNLXMQFMO-QMMMGPOBSA-N
Application
Reactant for:
  • Proline-catalyzed Diels Alder reaction
  • Stereodivergent synthesis of carbahexofuranoses employing a Wittig olefination-Claisen rearrangement protocol
  • Wittig reactions
  • Crotylation reactions
  • Asymmetric synthesis of Goniothalesdiol A via stereocontrolled allylation and base-catalyzed oxy-Michael addition
Used as a building block.
Autres remarques
Contains varying amounts of polymer
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
The Journal of Organic Chemistry, 60, 585-587 (1995)