540293
Tetraalkylammonium carbonate, polymer-bound
macroporous, 40-90 mesh, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g loading
Synonyme(s) :
MP-carbonate resin
About This Item
Produits recommandés
Forme
macroporous
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: proton reactive
Ampleur du marquage
2.5-3.5 mmol/g loading
Taille des particules
40-90 mesh
Chaîne SMILES
[O-]C([O-])=O.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CC[N+](CC)(CC)Cc3ccccc3.CC[N+](CC)(CC)Cc4ccccc4
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable