Principaux documents
533785
Sigma-Aldrich
Diphenylacetylene-d10
98 atom % D, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Tolan-d10
About This Item
Formule linéaire :
C6D5C≡CC6D5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
170 °C/19 mmHg (lit.)
Pf
58-60 °C (lit.)
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C#Cc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
Clé InChI
JRXXLCKWQFKACW-LHNTUAQVSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable