Key Documents
533491
Sigma-Aldrich
Trityl chloride, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.8 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonyme(s) :
Chlorotriphenylmethane, polymer-bound, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, α-chlorobenzhydrylated, Triphenylchloromethane, polymer-bound, Triphenylmethyl chloride
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Réticulation
1 % cross-linked
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: thiol reactive
Ampleur du marquage
1.0-1.8 mmol/g loading
Taille des particules
200-400 mesh
Chaîne SMILES 
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.ClC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable