Principaux documents
533351
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CH2ZnCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
0.5 M in THF
pb
65 °C
Densité
0.991 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[Zn]Cc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl2.ClH.Zn/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
NEPYXTRQHMZQAE-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
2,6-Dichlorobenzylzinc chloride can be used as a substrate in the palladium-catalyzed synthesis of 1-phenyl-2,5-hexanedione derivatives using methyl vinyl ketone and carbon monoxide.
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.2 °C - closed cup
Pd (0)-catalyzed conjugate addition of benzylzinc chlorides to α, β-enones in an atmosphere of carbon monoxide: Preparation of 1, 4-diketones
Yuguchi M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(3), 908-914 (2004)