532169
(R)-(−)-N-Boc-3-pyrrolidinol
98%
Synonyme(s) :
(R)-N-tert-Butoxycarbonyl-(−)-3-pyrrolidinol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −26±1, c = 1 in methanol
Pf
62-65 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](O)C1
InChI
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h7,11H,4-6H2,1-3H3/t7-/m1/s1
Clé InChI
APCBTRDHCDOPNY-SSDOTTSWSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3