Key Documents
644064
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
97%
Synonyme(s) :
(R)-(+)-N-Boc-3-aminopyrrolidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
Point d'ébullition
243-244 °C (lit.)
Densité
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](N)C1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3/t7-/m1/s1
Clé InChI
CMIBWIAICVBURI-SSDOTTSWSA-N
Application
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine may be used to prepare:
  • Descarboxamide analog and Na-methylated analogs of 4-N-(Nω-nitro-L-argininyl)-trans-4-amino-L-proline amide.
  • Histamine 3 (H3) receptor antagonists containing pyrrolidin-3-yl-N-methylbenzamide moiety.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
196.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91.1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Selective l-nitroargininylaminopyrrolidine and L-nitroargininylaminopiperidine neuronal nitric oxide synthase inhibitors.
Seo J, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 15(5), 1928-1938 (2007)
Pyrrolidin-3-yl-N-methylbenzamides as potent histamine 3 receptor antagonists.
Zhou D, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21(19), 5957-5960 (2011)