202991
Cerium(III) nitrate hexahydrate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cerium trinitrate, Cerous nitrate hexahydrate, Nitric acid cerium salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
crystals and lumps
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cerium
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES
[Ce+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
Clé InChI
QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.