Key Documents
520624
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) oxide hydrate
≥99.9%
Synonyme(s) :
Adams′ catalyst, Platinum dioxide hydrate, Platinum oxide
About This Item
Formule linéaire :
PtO2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.08 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.9%
Composition
Pt, 77-81%
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Pf
450 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
Clé InChI
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for hydrogenation and hydrogenolysis of various functional groups; used as dehydrogenation catalyst; used for selective oxidation of primary alcohols.
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Nishimoto, S.-I.; Ohtani, B. et al
Journal of the American Chemical Society, 105, 7180-7180 (1983)
Lee, T. B. K.; Wong, G. S. K.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 872-872 (1991)