587621
D-Fructose-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
13C Labeled D-fructose, D-Levulose-13C6
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Pf
119-122 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
O[13CH2][13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C](=O)[13CH2]O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
BJHIKXHVCXFQLS-HJLYHLTLSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable