499617
O-Allyl-N-(9-anthracenylmethyl)cinchonidinium bromide
90%
Synonyme(s) :
O(9)-Allyl-N-9-anthracenylcinchonidinium bromide, O(9)-Allyl-N-9-anthracenylmethylcinchonidium bromide, O-Allyl-1-(anthracen-9-ylmethyl)cinchonidinium bromide, O-Allyl-N-(9-anthracenylmethyl)cinchoninium bromide, O-Allyl-N-[(9-anthracenyl)methyl]cinchonidium bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
90%
Activité optique
[α]20/D −345±30°, c = 0.45 in chloroform
Pf
170 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES
[Br-].[H][C@@]12CC[N+](C[C@@H]1C=C)(Cc3c4ccccc4cc5ccccc35)[C@@]([H])(C2)[C@H](OCC=C)c6ccnc7ccccc67
InChI
1S/C37H37N2O.BrH/c1-3-21-40-37(33-17-19-38-35-16-10-9-15-32(33)35)36-23-27-18-20-39(36,24-26(27)4-2)25-34-30-13-7-5-11-28(30)22-29-12-6-8-14-31(29)34;/h3-17,19,22,26-27,36-37H,1-2,18,20-21,23-25H2;1H/q+1;/p-1/t26-,27-,36-,37+,39?;/m0./s1
Clé InChI
QOWNPAUSLGATNL-JNKXQCINSA-M
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Maruoka catalysts enable enantioselective preparation of α-amino acids from glycine derivatives via asymmetric phase transfer catalysis.
Maruoka catalysts enable enantioselective preparation of α-amino acids from glycine derivatives via asymmetric phase transfer catalysis.
Maruoka catalysts enable enantioselective preparation of α-amino acids from glycine derivatives via asymmetric phase transfer catalysis.
Maruoka catalysts enable enantioselective preparation of α-amino acids from glycine derivatives via asymmetric phase transfer catalysis.