49733
Glutaric acid monoethyl ester chloride
≥97.0% (NT)
Synonyme(s) :
Ethyl 4-(chloroformyl)butyrate, Ethyl 5-chloro-5-oxovalerate, Ethyl glutaryl chloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97.0% (NT)
Indice de réfraction
n20/D 1.443
pb
68-70 °C/0.07 mmHg (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C7H11ClO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(8)9/h2-5H2,1H3
Clé InChI
KKJAQUGGQMCNJY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter