Key Documents
493481
Sigma-Aldrich
Vinyl-13C2 acetate
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains ~0.1% hydroquinone as stabilizer
Synonyme(s) :
Ethenol-13C2 acetate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO213CH=13CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (CP)
Contient
~0.1% hydroquinone as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.395 (lit.)
Point d'ébullition
72-73 °C (lit.)
Pf
-93 °C (lit.)
Densité
0.956 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3/i1+1,3+1
Clé InChI
XTXRWKRVRITETP-ZKDXJZICSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
17.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-8.00 °C - closed cup