493171
O-Methylisourea-13C hydrochloride
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Carbamimidic, methyl ester, monohydrochloride-13C acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
protein expression: suitable
Pf
122-132 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
Cl.CO[13C](N)=N
InChI
1S/C2H6N2O.ClH/c1-5-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H/i2+1;
Clé InChI
MUDVUWOLBJRUGF-CGOMOMTCSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable