492507
Epichlorohydrin-2-d
≥97 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonyme(s) :
2-(Chloromethyl)oxirane-2-d
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥97 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (CP)
Contient
hydroquinone as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
Point d'ébullition
115-117 °C (lit.)
Pf
−57 °C (lit.)
Densité
1.196 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[2H]C1(CCl)CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/i3D
Clé InChI
BRLQWZUYTZBJKN-WFVSFCRTSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup