Key Documents
604798
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
13C2H513CH(13CH3)13CH(NH2)13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.13
Code UNSPSC :
12352209
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2][13C@H]([13CH3])[13C@H](N)[13C](O)=O
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable