Key Documents
492302
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-4-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
DL-3-Hydroxybutyric acid-4-13C sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
13CH3CH(OH)CH2CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
161-167 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[13CH3]C(O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1;
Clé InChI
NBPUSGBJDWCHKC-YTBWXGASSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable