492175
Diazinon-(diethyl-d10)
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.4978 (lit.)
Point d'ébullition
83-84 °C/0.002 mmHg (lit.)
Densité
1.152 g/mL at 25 °C
Application(s)
agriculture
environmental
Changement de masse
M+10
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3/i1D3,2D3,6D2,7D2
Clé InChI
FHIVAFMUCKRCQO-HXOHQZFQSA-N
Application
- In analytical methods for routine monitoring of residual pesticide.
- As an internal standard in GC–MS quantification of pesticides in food.
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112.8 °C - closed cup