Principaux documents
490830
Sigma-Aldrich
Succinimide-15N
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
2,5-Pyrrolidinedione-1-15N
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H515NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
pb
285-290 °C (lit.)
Pf
123-125 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[H][15N]1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H5NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H2,(H,5,6,7)/i5+1
Clé InChI
KZNICNPSHKQLFF-HOSYLAQJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable