489093
DL-Phenylalanine-3,3-d2
98 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
266-267 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])(C(N)C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i6D2
Clé InChI
COLNVLDHVKWLRT-NCYHJHSESA-N
Catégories apparentées
1 of 4
Cet article | M8185 | M9685 | M9060 |
---|---|---|---|
lid: no | lid: no | lid: no, skirt (F-bottom) | lid: no, skirt (F-bottom) |
Greiner 651209 | Greiner 651201 | Greiner 655209 | Greiner 655201 |
non-treated surface | non-treated surface | non-treated surface | non-treated surface |
black polypropylene plate, conical bottom black polypropylene wells | V-bottom clear wells, clear polypropylene | black polypropylene , flat bottom black polypropylene wells | colorless polypropylene , flat bottom clear polypropylene wells |
335 μL | 335 μL | 370 μL | 370 μL |
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable