490202
Malonic acid-13C3
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
13C Labeled malonic acid, Propanedioic acid-13C3
About This Item
Formule linéaire :
13CH2(13CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
132-135 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
O[13C](=O)[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
OFOBLEOULBTSOW-VMIGTVKRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
341.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
172 °C - closed cup