Key Documents
488798
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate-1,3-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Diethyl propanedioate-1,3-13C2
About This Item
Formule linéaire :
CH2(13CO2C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
Point d'ébullition
199 °C (lit.)
Pf
−51-−50 °C (lit.)
Densité
1.067 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
CCO[13C](=O)C[13C](=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i6+1,7+1
Clé InChI
IYXGSMUGOJNHAZ-AKZCFXPHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90.00 °C - closed cup