488860
Dimethylamine-15N hydrochloride
98 atom % 15N
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
170-173 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
Cl.C[15NH]C
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i3+1;
Clé InChI
IQDGSYLLQPDQDV-FJUFCODESA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves