466085
Cerium(III) iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cerous triiodide
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Niveau de qualité
Pureté
99.99% trace metals basis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cerium
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Pf
750 °C (lit.)
Chaîne SMILES
I[Ce](I)I
InChI
1S/Ce.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
ZEDZJUDTPVFRNB-UHFFFAOYSA-K
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges