488666
Decanoic-d19 acid
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Capric acid-d19,OH
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
268-270 °C (lit.)
Pf
30-32 °C (lit.)
Densité
0.991 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+19
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2
Clé InChI
GHVNFZFCNZKVNT-KIJKOTCYSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110.00 °C - closed cup