486183
Pyridine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
10 mmHg ( 13.2 °C)
Niveau de qualité
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
115 °C (lit.)
Pf
−42 °C (lit.)
Densité
0.990 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
c1cc[15n]cc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i6+1
Clé InChI
JUJWROOIHBZHMG-PTQBSOBMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup