485500
Dimethyl sulfate-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Dimethyl-13C2 sulfate, Methyl-13C2 sulfate, Sulfuric acid dimethyl ester-13C2
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Technique(s)
protein expression: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.3865 (lit.)
Point d'ébullition
188 °C (lit.)
Pf
−32 °C (lit.)
Densité
1.355 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[13CH3]OS(=O)(=O)O[13CH3]
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3/i1+1,2+1
Clé InChI
VAYGXNSJCAHWJZ-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup