478164
3,5-Dimethoxyphenyl isocyanate
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
33-36 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
isocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cc(OC)cc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-12-8-3-7(10-6-11)4-9(5-8)13-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
LEKQOUWMYSIQII-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable