B95736
Butyl isocyanate
98%
Synonyme(s) :
1-Isocyanatobutane, n-Butyl isocyanate, BIC
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10.6 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
Point d'ébullition
115 °C (lit.)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCN=C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-3-4-6-5-7/h2-4H2,1H3
Clé InChI
HNHVTXYLRVGMHD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter