477923
9H-Fluorene-9,9-dimethanol
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
142-145 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
OCC1(CO)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H14O2/c16-9-15(10-17)13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,16-17H,9-10H2
Clé InChI
RHBLISBUFROBBC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 4,4′-(9H-fluorene-9-yl-dimethoxy)diphthalonitrile]
- poly- [oxy(9H-fluoren-9,9-dimethylene)oxy(tetramethyldisilylene)]
- 9,9-(Ph2POCH2)2-fluorene, a diphosphinite ligand
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable