Key Documents
475521
Sigma-Aldrich
3-(Iodomethyl)pyridine hydriodide
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7I2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Pf
191-195 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES 
I[H].ICc1cccnc1
InChI
1S/C6H6IN.HI/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
Clé InChI
BAQXGQCFFKMGOQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-(Iodomethyl)pyridine hydriodide is a halogenated heterocyclic building block.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable