473839
Tetrafluoro-2-(tetrafluoro-2-iodoethoxy)ethanesulfonyl fluoride
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Indice de réfraction
n20/D 1.35 (lit.)
Point d'ébullition
127 °C (lit.)
Densité
2.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
fluoro
iodo
Chaîne SMILES
FC(F)(I)C(F)(F)OC(F)(F)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C4F9IO3S/c5-1(6,14)2(7,8)17-3(9,10)4(11,12)18(13,15)16
Clé InChI
XSLYISNQTJHKMP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter