Key Documents
469963
Sigma-Aldrich
L-Threoninol
97%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
(2R,3R)-2-Amino-1,3-butanediol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH(NH2)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.14
Numéro Beilstein :
6130524
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
L-Threoninol, 97%
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −4.2°, c = 1% in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
49-54 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)[C@H](N)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-3(7)4(5)2-6/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3/t3-,4-/m1/s1
Clé InChI
MUVQIIBPDFTEKM-QWWZWVQMSA-N
Description générale
L-Threoninol also known as (2R,3R)-2-Amino-1,3-butanediol, is an amino alcohol, which is commonly used in solution phase peptide synthesis.
Application
L-Threoninol can be used as artificial abasic nucleoside in the synthesis and modification of oligodeoxynucleotide and can also be utilized to synthesize pyrene-L-threoninyl analogues.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Synthesis and properties of an oligonucleotide modified with an acridine derivative at the artificial abasic site
K Fukui
Bioconjugate Chemistry, 7, 349-355 (1996)
Potent triple helix stabilization by 5?, 3?-modified triplex-forming oligonucleotides
N Ben Gaied
Chembiochem, 10, 1839-1851 (2009)