Principaux documents
464775
Sigma-Aldrich
Potassium pentachloronitrosylruthenate(II)
Synonyme(s) :
Dipotassium pentachloro(nitrosyl)ruthenate(II), di-Potassium nitrosylpentachlororuthenate(II)
About This Item
Formule linéaire :
K2Ru(NO)Cl5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.54
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
crystalline
Niveau de qualité
Concentration
25.2-30.7% Ru (after reduction with magnesium, gravimetric)
Pf
220 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)N=O
InChI
1S/5ClH.2K.NO.Ru/c;;;;;;;1-2;/h5*1H;;;;/q;;;;;2*+1;-1;+4/p-5
Clé InChI
WNVHAHDPZULZJL-UHFFFAOYSA-I
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Istvan Szundi et al.
Biophysical journal, 118(2), 386-395 (2019-12-25)
Earlier CO flow-flash experiments on the fully reduced Thermus thermophilus ba3 (Tt ba3) cytochrome oxidase revealed that O2 binding was slowed down by a factor of 10 in the presence of CO (Szundi et al., 2010, PNAS 107, 21010-21015). The goal