Key Documents
463752
Sigma-Aldrich
Strontium hydroxide octahydrate
99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Strontium dihydroxide octahydrate, Strontium hydrate
About This Item
Formule linéaire :
Sr(OH)2 · 8H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.76
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
99.995% trace metals basis
Forme
crystals and lumps
Impuretés
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Sr]O
InChI
1S/10H2O.Sr/h10*1H2;/q;;;;;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.