415138
Strontium oxide
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Strontia, Strontium monoxide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: strontium
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Densité
4.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
O=[Sr]
InChI
1S/O.Sr
Clé InChI
UFQXGXDIJMBKTC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.