Principaux documents
461431
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-(1-Phenylethyl)succinamic acid
98%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-N-(α-Methylbenzyl)succinamidic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(CH3)NHCOCH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.25
Numéro Beilstein :
3205511
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]24/D −111°, c = 2 in ethanol
Pf
100-104 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-11(14)7-8-12(15)16/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)/t9-/m0/s1
Clé InChI
WUEKFTPKHWMMIP-VIFPVBQESA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable