Key Documents
455202
Sigma-Aldrich
Tetrakis(diethylamido)hafnium(IV)
99.99%
Synonyme(s) :
Tetrakis(diethylamino)hafnium(IV)
About This Item
Formule linéaire :
[(CH2CH3)2N]4Hf
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
99.99%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: hafnium
Point d'ébullition
130 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densité
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(CC)[Hf](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Hf/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
Clé InChI
VBCSQFQVDXIOJL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Atomic number of base material: 72 Hafnium
Remarque sur l'analyse
Purity excludes ~2000ppm zirconium.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.