454923
3-Chloro-2-hydroxypropyl methacrylate
Synonyme(s) :
(3-Chloro-2-hydroxypropyl) 2-methylprop-2-enoate, 2-Hydroxy-3-chloropropyl methacrylate, 3-Chloro-2-hydroxypropyl methacrylate
About This Item
Produits recommandés
Contient
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.475 (lit.)
Point d'ébullition
95 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=C)C(=O)OCC(O)CCl
InChI
1S/C7H11ClO3/c1-5(2)7(10)11-4-6(9)3-8/h6,9H,1,3-4H2,2H3
Clé InChI
DDKMFQGAZVMXQV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup