446327
N-Boc-L-prolinol
98%
Synonyme(s) :
(S)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]21/D −48°, c = 1.3 in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
62-64 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CO
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
Clé InChI
BFFLLBPMZCIGRM-QMMMGPOBSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable