Principaux documents
44202
Sigma-Aldrich
Methyl dodecylbenzenesulfonate
≥95.0% (S)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H32O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.52
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (S)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.496
Densité
1.027 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC
InChI
1S/C19H32O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-16-13-14-17-19(18)23(20,21)22-2/h13-14,16-17H,3-12,15H2,1-2H3
Clé InChI
AIXYHMWIAPSTQG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl dodecylbenzenesulfonate is an anionic surfactant.
Application
Methyl dodecylbenzenesulfonate may be employed as a reference standard for the determination of anionic surfactant by methylene blue active substance (MBAS) method.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Determination of anionic surfactants in industrial effluents using a new highly sensitive surfactant-selective sensor.
Madunic-Cacic D, et al.
Sensor Letters, 7(1), 50-56 (2009)