Key Documents
MBAS1000
Supelco
Surfactant (MBAS) 1000 mg/L Calibration Standard
certified reference material
Synonyme(s) :
concentration should be included
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Fabricant/nom de marque
RTC MBAS1000-100
Concentration
in H2O
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-30°C
Autres remarques
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Surfactant Biodegradation
Swisher RD.
Science, 68-70 (1986)