Key Documents
440582
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(3-cyanopropyl)tetramethyldisiloxane
97%
Synonyme(s) :
4,4′-(1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)bis[butanenitrile]
About This Item
Formule linéaire :
[NC(CH2)3Si(CH3)2]2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.50
Numéro Beilstein :
1786461
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
Point d'ébullition
160-162 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(CCCC#N)O[Si](C)(C)CCCC#N
InChI
1S/C12H24N2OSi2/c1-16(2,11-7-5-9-13)15-17(3,4)12-8-6-10-14/h5-8,11-12H2,1-4H3
Clé InChI
WDWQNNPLLMFDRG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter