Principaux documents
439428
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
97%
Synonyme(s) :
1-[N,N′-Bis(benzyloxycarbonyl)amidino]pyrazole, 1-[N1,N2-Bis(benzyloxycarbonyl)amidino]pyrazole, 1H-Pyrazole-N,N′-bis(benzyloxycarbonyl)carboxamidine, Bis-Cbz-1H-pyrazole-1-carboxamidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H18N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
87-91 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
O=C(N\C(=N/C(=O)OCc1ccccc1)n2cccn2)OCc3ccccc3
InChI
1S/C20H18N4O4/c25-19(27-14-16-8-3-1-4-9-16)22-18(24-13-7-12-21-24)23-20(26)28-15-17-10-5-2-6-11-17/h1-13H,14-15H2,(H,22,23,25,26)
Clé InChI
NRBUVVTTYMTSKM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3