458783
1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
95%
Synonyme(s) :
1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methylisothiourea, 2-Methyl-1,3-di-Z-isothiourea
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
60-63 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
thioether
Chaîne SMILES
CS\C(NC(=O)OCc1ccccc1)=N/C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H18N2O4S/c1-25-16(19-17(21)23-12-14-8-4-2-5-9-14)20-18(22)24-13-15-10-6-3-7-11-15/h2-11H,12-13H2,1H3,(H,19,20,21,22)
Clé InChI
CGAMNSKIHXUDMK-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable