Principaux documents
438782
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CF3)2C6H3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D >1.4340 (lit.)
Point d'ébullition
146-147 °C (lit.)
Densité
1.691 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(c(Br)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3BrF6/c9-6-3-4(7(10,11)12)1-2-5(6)8(13,14)15/h1-3H
Clé InChI
GFQNSGHVOFVTLC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene is a halogenated hydrocarbon.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves