Principaux documents
429155
Sigma-Aldrich
(Acetylacetonato)(1,5-cyclooctadiene)iridium(I)
Synonyme(s) :
Ir(acac)(COD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H19IrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: iridium
reagent type: catalyst
Pf
150-155 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)\C=C(\C)O[Ir].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.C5H8O2.Ir/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-4(6)3-5(2)7;/h1-2,7-8H,3-6H2;3,6H,1-2H3;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;4-3-;
Clé InChI
JHNBKYKCHXHKET-DWVXZKBMSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
G Sava et al.
Chemico-biological interactions, 45(1), 1-6 (1983-07-01)
The effects of square planar rhodium, [RhacacCOD]o and iridium, [IracacCOD]o complexes and of octahedral ruthenium, [cis-RuCl2 (DMSO)4]o complex have been examined in comparison with cis-dichlorodiammino platinum(II) (cis-PDD). The toxicity in BDF1 mice varies widely and decreasing LD50-values, ranging from 0.94