Key Documents
428337
Sigma-Aldrich
Cyclopentylmagnesium bromide solution
2.0 M in diethyl ether
Synonyme(s) :
Bromo(cyclopentyl)magnesium, Bromocyclopentylmagnesium
About This Item
Formule linéaire :
C5H9MgBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
2.0 M in diethyl ether
Point d'ébullition
35 °C
Densité
0.996 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Br[Mg]C1CCCC1
InChI
1S/C5H9.BrH.Mg/c1-2-4-5-3-1;;/h1H,2-5H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
PZOJUJCALDFFHC-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-36.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-38 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Leandro Val Sayson et al.
Psychopharmacology, 236(7), 2201-2210 (2019-03-21)
Depressive syndrome or depression is a debilitating brain disorder affecting numerous people worldwide. Although readily available, current antidepressants have low remission rates and late onset times. Recently, N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonists, like ketamine and methoxetamine (MXE), were found to elicit