Principaux documents
411523
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromobenzoic acid
95%
About This Item
Formule linéaire :
Br2C6H3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.91
Numéro Beilstein :
1940691
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Pf
218-220 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C7H4Br2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
SFTFNJZWZHASAQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3,5-Dibromobenzoic acid is 3,5-dibromo-substituted benzoic acid.
Application
3,5-Dibromobenzoic acid may be used for the following syntheses:
  • (+)-menthyl 3,5-dibromobenzoate
  • di-tert-butyl 4-[2-(tert-butoxycarbonyl)ethyl]-4-(3,5-dibromobenzamido)heptanedioate
  • (L)-methyl 2-(3,5-dibromobenzamido)-3-phenylpropanoate
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Syntheses and enantioselective recognition of chiral poly (phenyleneethynylene) s bearing bulky optically active menthyl groups
Shinohara K-i, et al.
Polymer, 42(1), 351-355 (2001)
Synthesis of 5-substituted 1, 3-[bis (2, 2': 6', 2 ?-terpyridin-4'-ylethynyl)] benzene ligands and their coordination-driven self-assembly.
Hwang, S-H, et al.
Designed Monomers and Polymers, 9(5), 413-424 (2006)